Oxo[4-(piperidin-1-yl)phenyl]acetaldehyde hydrate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-[4-(2-Oxoethanoyl)phenyl]piperidine hydrate, 4-(Piperidin-1-yl)phenylglyoxal hydrate
OR1613-1G
OR1613-500MG
OR1613-5G
APOSOR1613-1GEA
174
EUR
APOSOR1613-1G
APOSOR1613-500MG
APOSOR1613-5G
Oxo[4-(piperidin-1-yl)phenyl]acetaldehyde hydrate 95%
Oxo[4-(piperidin-1-yl)phenyl]acetaldehyde hydrate
Formula:
C₁₃H₁₅NO₂.H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08705865 Núm. CAS: 93290-93-8 |