Alcohol 3-iodobencílico, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16142-100G OR16142-25G OR16142-5G
APOSOR16142-100GEA 306 EUR
APOSOR16142-100G APOSOR16142-25G APOSOR16142-5G
Alcohol 3-iodobencílico, grado técnico
Alcohol 3-iodobencílico
Formula: C₇H₇IO
Pto. Ebullición: 254…255 °C
Densidad: 1,842 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004635
Núm. CAS: 57455-06-8
EINECS: 260-744-9