Ácido 3-cloro-5-metoxibenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR16145-1G
OR16145-25G
OR16145-5G
APOSOR16145-1GEA
21.9
EUR
APOSOR16145-1G
APOSOR16145-25G
APOSOR16145-5G
Ácido 3-cloro-5-metoxibenzoico
Ácido 3-cloro-5-metoxibenzoico
Formula:
C₈H₇ClO₃ Pto. de fusión: 172…176 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01317994 Núm. CAS: 82477-67-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |