2-Ethylbenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16146-100G OR16146-25G OR16146-5G
APOSOR16146-100GEA 0 EUR
APOSOR16146-100G APOSOR16146-25G APOSOR16146-5G
2-Ethylbenzoic acid 98%
2-Ethylbenzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₂
Pto. de fusión: 62…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045838
Núm. CAS: 612-19-1