Ácido 3-cianobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16147-25G OR16147-5G
APOSOR16147-25GEA 48 EUR
APOSOR16147-25G APOSOR16147-5G
Ácido 3-cianobenzoico 98%
Ácido 3-cianobenzoico
Formula: C₈H₅NO₂
Pto. de fusión: 220…224 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002486
Núm. CAS: 1877-72-1
EINECS: 217-511-1