2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Cresotic acid, 6-Hydroxy-o-toluic acid, 6-Methylsalicylic acid
OR16150-1G OR16150-5G OR16150-10G
APOSOR16150-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16150-1G APOSOR16150-5G APOSOR16150-10G
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 95%
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₈O₃
Pto. de fusión: 170…171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01194284
Núm. CAS: 567-61-3