6-Amino-3-bromo-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-1H-indazol-6-amine
OR16151-1G OR16151-5G
APOSOR16151-1GEA 190 EUR
APOSOR16151-1G APOSOR16151-5G
6-Amino-3-bromo-1H-indazole
6-Amino-3-bromo-1H-indazole
Formula: C₇H₆BrN₃
MW: 212,466 g/mol
Pto. de fusión: 220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781649
Núm. CAS: 52347-72-5