4-Bromo-1,1,3,3,6-pentamethyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-inden-5-ylamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR16156-1G OR16156-5G
APOSOR16156-1GEA 105 EUR
APOSOR16156-1G APOSOR16156-5G
4-Bromo-1,1,3,3,6-pentamethyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-inden-5-ylamine
4-Bromo-1,1,3,3,6-pentamethyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-inden-5-ylamine
Formula: C₁₄H₁₉BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100123
Núm. CAS: 1210378-97-4