Malonato de potasio y etilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Monoethyl malonate potassium salt, Ethyl potassium malonate
OR16162-1G
APOSOR16162-1GEA 0 EUR
APOSOR16162-1G
Malonato de potasio y etilo
Malonato de potasio y etilo
Formula: C₅H₇KO₄
MW: 170,21 g/mol
Pto. de fusión: 194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035603
Núm. CAS: 6148-64-7
EINECS: 228-156-7