6-Bromo-4-methoxyquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR16166-1G OR16166-250MG OR16166-5G
APOSOR16166-1GEA 214 EUR
APOSOR16166-1G APOSOR16166-250MG APOSOR16166-5G
6-Bromo-4-methoxyquinoline
6-Bromo-4-methoxyquinoline
Formula: C₁₀H₈BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04036192
Núm. CAS: 874792-20-8