3-Isoxazolecarboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Isoxazole-3-carboxylic Acid
OR16167-25G
APOSOR16167-25GEA 126 EUR
APOSOR16167-25G
3-Isoxazolecarboxylic acid 96%
3-Isoxazolecarboxylic acid
Formula: C₄H₃NO₃
MW: 113,07 g/mol
Pto. de fusión: 149…152 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06738796
Núm. CAS: 3209-71-0