2-Cloro-4-hidroxibenzonitrilo 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16169-1G OR16169-25G OR16169-5G
APOSOR16169-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16169-1G APOSOR16169-25G APOSOR16169-5G
2-Cloro-4-hidroxibenzonitrilo 98+%
2-Cloro-4-hidroxibenzonitrilo
Formula: C₇H₄ClNO
Pto. de fusión: 160 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052185
Núm. CAS: 3336-16-1