4-Bromofenil fenil eter
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromodiphenyl ether, 1-Bromo-4-phenoxybenzene
OR16402-25G
APOSOR16402-25GEA 21.9 EUR
APOSOR16402-25G
4-Bromofenil fenil eter
4-Bromofenil fenil eter
Formula: C₁₂H₉BrO
MW: 249,11 g/mol
Pto. Ebullición: 305 °C
Densidad: 1,423 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000094
Núm. CAS: 101-55-3
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III