N,N-Diethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16404-1G OR16404-250MG OR16404-5G
APOSOR16404-1GEA 219 EUR
APOSOR16404-1G APOSOR16404-250MG APOSOR16404-5G
N,N-Diethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline 98%
N,N-Diethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Formula: C₁₆H₂₆BNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10000956
Núm. CAS: 920304-57-0