2-(2-Nitrophenyl)ethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16411-100G OR16411-25G
APOSOR16411-100GEA 417 EUR
APOSOR16411-100G APOSOR16411-25G
2-(2-Nitrophenyl)ethanol
2-(2-Nitrophenyl)ethanol
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167.17 g/mol
Pto. Ebullición: 267 °C
Pto. de fusión: 2 °C
Densidad: 1.19 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007192
Núm. CAS: 15121-84-3
EINECS: 239-178-1