Cloroformiato de 2,2,2-tricloroetilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR16412-100G OR16412-25G OR16412-500G
APOSOR16412-100GEA 116 EUR
APOSOR16412-100G APOSOR16412-25G APOSOR16412-500G
Cloroformiato de 2,2,2-tricloroetilo 95%
Cloroformiato de 2,2,2-tricloroetilo
Formula: C₃H₂Cl₄O₂
Pto. Ebullición: 171…172 °C
Pto. de fusión: 0…2 °C
Densidad: 1,539 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000810
Núm. CAS: 17341-93-4
EINECS: 241-363-7
UN: 3277
ADR: 6.1+8,II