4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR16415-25G OR16415-5G
APOSOR16415-25GEA 40.6 EUR
APOSOR16415-25G APOSOR16415-5G
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid 97%
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid
Formula: C₉H₁₀O₄
Pto. de fusión: 107…114 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00057827
Núm. CAS: 68858-21-9