5-Methoxynicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16421-1G OR16421-250MG
APOSOR16421-1GEA 29 EUR
APOSOR16421-1G APOSOR16421-250MG
5-Methoxynicotinic acid
5-Methoxynicotinic acid
Formula: C7H7NO3
MW: 153.1400 g/mol
Pto. de fusión: 127…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01603648
Núm. CAS: 20826-03-3