3-Cloro-2-metilpropeno
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR16423-250G OR16423-1KG
APOSOR16423-250GEA 0 EUR
APOSOR16423-250G APOSOR16423-1KG
3-Cloro-2-metilpropeno
3-Cloro-2-metilpropeno
Formula: C₄H₇Cl
MW: 90.55 g/mol
Pto. Ebullición: 71…72 °C
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 0.925 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –10 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000953
Núm. CAS: 563-47-3
EINECS: 209-251-2
UN: 2554
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,02167