1,2-Dicloro-2-metilpropano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,2-Dichloroisobutane
OR16427-25G OR16427-5G
APOSOR16427-25GEA 654 EUR
APOSOR16427-25G APOSOR16427-5G
1,2-Dicloro-2-metilpropano 97%
1,2-Dicloro-2-metilpropano
Formula: C₄H₈Cl₂
MW: 127,01 g/mol
Pto. Ebullición: 105…106 °C
Densidad: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 16 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00000817
Núm. CAS: 594-37-6
EINECS: 209-837-8
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II