Tetrabutilamonio nitrato
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR16429-100G OR16429-500G
APOSOR16429-100GEA 209 EUR
APOSOR16429-100G APOSOR16429-500G
Tetrabutilamonio nitrato
Tetrabutilamonio nitrato
Formula: C₁₆H₃₆N₂O₃
Pto. de fusión: 116…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043202
Núm. CAS: 1941-27-1
EINECS: 217-726-0
UN: 1479
ADR: 5.1,III