Acetilacetona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16430-2.5L OR16430-500ML
APOSOR16430-2.5LEA 0 EUR
APOSOR16430-2.5L APOSOR16430-500ML
Acetilacetona
Acetilacetona
Formula: CH₃COCH₂COCH₃
Pto. Ebullición: 140…141 °C
Pto. de fusión: –23 °C
Densidad: 0,975 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008787
Núm. CAS: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
UN: 2310
ADR: 3+6.1,III