Cloroformiato de 1-cloroetilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Chloroethyl carbonochloridate
OR16433-100G
OR16433-25G
OR16433-500G
APOSOR16433-100GEA
65.4
EUR
APOSOR16433-100G
APOSOR16433-25G
APOSOR16433-500G
Cloroformiato de 1-cloroetilo 98%
Cloroformiato de 1-cloroetilo
Formula:
C₃H₄Cl₂O₂ Pto. Ebullición: 118…121 °C Pto. de fusión: –65 °C Densidad: 1,325 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 40,5 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000647 Núm. CAS: 50893-53-3 EINECS: 256-834-2 UN: 2742 ADR: 6.1+3+8,II |