Diphenyl phosphate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Diphenyl hydrogen phosphate
OR16436-100G OR16436-25G OR16436-5G
APOSOR16436-100GEA 82.8 EUR
APOSOR16436-100G APOSOR16436-25G APOSOR16436-5G
Diphenyl phosphate
Diphenyl phosphate
Formula: C₁₂H₁₁O₄P
MW: 250.19 g/mol
Pto. de fusión: 62…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003033
Núm. CAS: 838-85-7
EINECS: 212-357-2