3-Methoxypicolinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methoxypyridine-2-carboxylic acid
OR16441-1G OR16441-250MG
APOSOR16441-1GEA 104 EUR
APOSOR16441-1G APOSOR16441-250MG
3-Methoxypicolinic acid
3-Methoxypicolinic acid
Formula: C₇H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07367569
Núm. CAS: 16478-52-7