4-Bromo-1H-benzoimidazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16442-1G OR16442-5G OR16442-25G
APOSOR16442-1GEA 49.3 EUR
APOSOR16442-1G APOSOR16442-5G APOSOR16442-25G
4-Bromo-1H-benzoimidazole 98%
4-Bromo-1H-benzoimidazole
Formula: C₇H₅BrN₂
Pto. de fusión: 166…168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09754164
Núm. CAS: 83741-35-9