2-Piperidinonicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR16443-1G
OR16443-250MG
OR16443-500MG
APOSOR16443-1GEA
91.5
EUR
APOSOR16443-1G
APOSOR16443-250MG
APOSOR16443-500MG
2-Piperidinonicotinic acid
2-Piperidinonicotinic acid
Formula:
C₁₁H₁₄N₂O₂ MW: 206,25 g/mol Pto. de fusión: 102…104 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02181988 Núm. CAS: 78253-61-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...