2-Hydroxy-5-iodonicotinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR16444-1G OR16444-5G
APOSOR16444-1GEA 56.7 EUR
APOSOR16444-1G APOSOR16444-5G
2-Hydroxy-5-iodonicotinic acid 95%
2-Hydroxy-5-iodonicotinic acid
Formula: C₆H₅NO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11100199
Núm. CAS: 390360-97-1