6-Amino-2-methylnicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16448-1G OR16448-100MG OR16448-250MG OR16448-500MG OR16448-2.5G
APOSOR16448-1GEA 432 EUR
APOSOR16448-1G APOSOR16448-100MG APOSOR16448-250MG APOSOR16448-500MG APOSOR16448-2.5G
6-Amino-2-methylnicotinic acid
6-Amino-2-methylnicotinic acid
Formula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258839
Núm. CAS: 680208-82-6