5-Pyridin-3-ylthiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR16449-1G OR16449-100MG OR16449-250MG OR16449-500MG
APOSOR16449-1GEA 366 EUR
APOSOR16449-1G APOSOR16449-100MG APOSOR16449-250MG APOSOR16449-500MG
5-Pyridin-3-ylthiophene-2-carboxylic acid
5-Pyridin-3-ylthiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06496471
Núm. CAS: 278803-20-6