Diphenyl-N-cyanocarbonimidate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Diphenyl N-cyanocarbonimidate, N-Cyanocarbonimidic Acid Diphenyl Ester
OR16450-25G
APOSOR16450-25GEA 112 EUR
APOSOR16450-25G
Diphenyl-N-cyanocarbonimidate 97%
Diphenyl-N-cyanocarbonimidate
Formula: C₁₄H₁₀N₂O₂
MW: 238,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010380
Núm. CAS: 79463-77-7