2-Methylthiophene-3-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR16451-1G
OR16451-5G
APOSOR16451-1GEA
21.9
EUR
APOSOR16451-1G
APOSOR16451-5G
2-Methylthiophene-3-carboxylic acid 98%
2-Methylthiophene-3-carboxylic acid
Formula:
C₆H₆O₂S Pto. de fusión: 115…117 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01859891 Núm. CAS: 1918-78-1 |