(±)-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid, Tetrahydro-3-furoic acid
OR16452-1G OR16452-5G OR16452-25G
APOSOR16452-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16452-1G APOSOR16452-5G APOSOR16452-25G
(±)-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
(±)-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₈O₃
MW: 116.1152 g/mol
Pto. Ebullición: 140…141 °C/15mmHg
Densidad: 1.214 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075173
Núm. CAS: 89364-31-8