4-Amino-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16453-10G OR16453-1G OR16453-5G
APOSOR16453-10GEA 133 EUR
APOSOR16453-10G APOSOR16453-1G APOSOR16453-5G
4-Amino-1H-pyrazole
4-Amino-1H-pyrazole
Formula: C₃H₅N₃
Pto. de fusión: 72…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01693729
Núm. CAS: 28466-26-4