5-Amino-1-(tert-butyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16462-500MG
APOSOR16462-500MGEA 116 EUR
APOSOR16462-500MG
5-Amino-1-(tert-butyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
5-Amino-1-(tert-butyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Formula: C₉H₁₃N₃
Pto. de fusión: 115…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846194
Núm. CAS: 269726-49-0