(3aR,6aS)-5-Benzyltetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,3(2H,3aH)-dione
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16463-1G OR16463-500MG
APOSOR16463-1GEA 538 EUR
APOSOR16463-1G APOSOR16463-500MG
(3aR,6aS)-5-Benzyltetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,3(2H,3aH)-dione
(3aR,6aS)-5-Benzyltetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,3(2H,3aH)-dione
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₂
Pto. de fusión: 157…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116221
Núm. CAS: 370879-53-1