N-Methyl-2-phenylacetamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16469-1G OR16469-5G
APOSOR16469-1GEA 72.5 EUR
APOSOR16469-1G APOSOR16469-5G
N-Methyl-2-phenylacetamide
N-Methyl-2-phenylacetamide
Formula: C₉H₁₁NO
Pto. Ebullición: 330,3 °C
Pto. de fusión: 53…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051354
Núm. CAS: 6830-82-6