2-(Piperidin-1-yl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1647-10G OR1647-5G
APOSOR1647-10GEA 161 EUR
APOSOR1647-10G APOSOR1647-5G
2-(Piperidin-1-yl)benzaldehyde 95%
2-(Piperidin-1-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03419311
Núm. CAS: 34595-26-1