N-Methyl-1-(p-tolyl)methanamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Methyl-4-methylbenzylamine
OR16470-1G OR16470-25G OR16470-5G
APOSOR16470-1GEA 58 EUR
APOSOR16470-1G APOSOR16470-25G APOSOR16470-5G
N-Methyl-1-(p-tolyl)methanamine
N-Methyl-1-(p-tolyl)methanamine
Formula: C₉H₁₃N
MW: 135,2100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115412
Núm. CAS: 699-04-7
UN: 3265
ADR: 8,III