1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1'-Bis(di-t-butylphosphino)ferrocene, 1,1'-Bis[bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ferrocene, DTBPF
OR16471-5G OR16471-10G OR16471-1G
APOSOR16471-5GEA 26.1 EUR
APOSOR16471-5G APOSOR16471-10G APOSOR16471-1G
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene 98%
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene
Formula: C₂₆H₄₄FeP₂
MW: 474,42 g/mol
Pto. de fusión: 73…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01630818
Núm. CAS: 84680-95-5