Sulfato de sodio y octilo 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: Octyl sulphate, sodium salt, Octyl sulphuric acid salt

OR16472-25G
APOSOR16472-25GEA 148 EUR
APOSOR16472-25G
Sulfato de sodio y octilo 99%
Sulfato de sodio y octilo
Formula: C₈H₁₇NaO₄S
MW: 232,28 g/mol
Pto. de fusión: 210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007470
Núm. CAS: 142-31-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR