2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1649-1G OR1649-5G
APOSOR1649-1GEA 72.5 EUR
APOSOR1649-1G APOSOR1649-5G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde 95%
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₈N₂O
Pto. de fusión: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086186
Núm. CAS: 138479-47-7