1,5-Dibromonaftaleno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16492-1G OR16492-5G
APOSOR16492-1GEA 29 EUR
APOSOR16492-1G APOSOR16492-5G
1,5-Dibromonaftaleno 98%
1,5-Dibromonaftaleno
Formula: C₁₀H₆Br₂
MW: 285,9600 g/mol
Pto. de fusión: 130…130,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00089984
Núm. CAS: 7351-74-8