Dibromoisocyanuric acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: DBI, 1,3-Dibromo-1,3,5-triazine-2,4,6-trione
OR16500-5G OR16500-1G
APOSOR16500-5GEA 87 EUR
APOSOR16500-5G APOSOR16500-1G
Dibromoisocyanuric acid
Dibromoisocyanuric acid
Formula: C₃HBr₂N₃O₃
Pto. de fusión: 309 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00463941
Núm. CAS: 15114-43-9
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II