1-Boc-4-bromoindol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-BOC-4-bromo-1H-indol, N-BOC-4-bromoindol
OR1655-1G
OR1655-500MG
APOSOR1655-1GEA
36.4
EUR
APOSOR1655-1G
APOSOR1655-500MG
1-Boc-4-bromoindol 95%
1-Boc-4-bromoindol
Formula:
C₁₃H₁₄BrNO₂ MW: 296.16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04117874 Núm. CAS: 676448-17-2 |