Ácido benzofurano-3-carboxílico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16562-1G OR16562-250MG
APOSOR16562-1GEA 140 EUR
APOSOR16562-1G APOSOR16562-250MG
Ácido benzofurano-3-carboxílico 97%
Ácido benzofurano-3-carboxílico
Formula: C₉H₆O₃
MW: 162,1400 g/mol
Pto. de fusión: 163…164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01006722
Núm. CAS: 26537-68-8