tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-1H-indole-1-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Cyano-1H-indole-3-carboxaldehyde, N-BOC protected
OR1657-1G OR1657-5G OR1657-25G
APOSOR1657-1GEA 148 EUR
APOSOR1657-1G APOSOR1657-5G APOSOR1657-25G
tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-1H-indole-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-1H-indole-1-carboxylate
Formula: C₁₅H₁₄N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 914348-93-9