5-Cyanoindole-3-carboxyaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1658-1G OR1658-5G OR1658-10G
APOSOR1658-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1658-1G APOSOR1658-5G APOSOR1658-10G
5-Cyanoindole-3-carboxyaldehyde 97%
5-Cyanoindole-3-carboxyaldehyde
Formula: C10H6N2O
Pto. de fusión: 248…253 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01719101
Núm. CAS: 17380-18-6