Isoquinoline-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16580-1G OR16580-5G OR16580-25G
APOSOR16580-1GEA 0 EUR
APOSOR16580-1G APOSOR16580-5G APOSOR16580-25G
Isoquinoline-3-carboxylic acid
Isoquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075137
Núm. CAS: 6624-49-3