Bencilamina 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: α-Aminotoluene

OR16591-1KG OR16591-250G OR16591-5KG
APOSOR16591-1KGEA 87 EUR
APOSOR16591-1KG APOSOR16591-250G APOSOR16591-5KG
Bencilamina 98%
Bencilamina
Formula: (C₆H₅)CH₂NH₂
Pto. Ebullición: 183…185 °C
Pto. de fusión: 10 °C
Densidad: 0,981 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008106
Núm. CAS: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
UN: 2735
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR